Merck
ENA497376850
Enamine
4-cyclopropyl-1H-1,2,3-triazole hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
145.59
MDL番号:
Iupac Name
4-cyclopropyl-1H-1,2,3-triazole hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H7N3.ClH/c1-2-4(1)5-3-6-8-7-5;/h3-4H,1-2H2,(H,6,7,8);1H
InChI Key
LEXIMBSIVDQCEH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-255876
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-255876