Merck
ENA497376551
Enamine
4-[(tert-butyldimethylsilyl)oxy]butanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
218.37
MDL番号:
Iupac Name
4-(tert-butyldimethylsilyloxy)butanoic acid
Inchi Code
1S/C10H22O3Si/c1-10(2,3)14(4,5)13-8-6-7-9(11)12/h6-8H2,1-5H3,(H,11,12)
InChI Key
SSKZSPIXTLWDEZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-257329
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-257329
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)