Merck
ENA497376535
Enamine
5-chloro-1,3-dihydro-2lambda6,1-benzothiazole-2,2-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
203.65
MDL番号:
mp
144-146
Iupac Name
5-chloro-1,3-dihydro-2,1-benzisothiazole 2,2-dioxide
Inchi Code
1S/C7H6ClNO2S/c8-6-1-2-7-5(3-6)4-12(10,11)9-7/h1-3,9H,4H2
InChI Key
ZOQPCTNXWYKEAN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-255734
Melting Point
144-146
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-255734