Merck
ENA497376311
Enamine
1-(pyrrolidine-1-sulfonyl)propan-2-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
193.27
MDL番号:
Iupac Name
1-(pyrrolidin-1-ylsulfonyl)propan-2-ol
Inchi Code
1S/C7H15NO3S/c1-7(9)6-12(10,11)8-4-2-3-5-8/h7,9H,2-6H2,1H3
InChI Key
RDINOMFIDZJFMW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-256720
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-256720