Merck
ENA497376084
Enamine
3-(5-bromopyridin-3-yl)prop-2-en-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
214.06
Iupac Name
(E)-3-(5-bromopyridin-3-yl)prop-2-en-1-ol
Inchi Code
1S/C8H8BrNO/c9-8-4-7(2-1-3-11)5-10-6-8/h1-2,4-6,11H,3H2/b2-1+
InChI Key
OYPRXMBFEZBYQC-OWOJBTEDSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-256168
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-256168
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)