Merck
ENA497376070
Enamine
3-chloro-4-(piperidin-1-yl)phenol hydrobromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
292.6
MDL番号:
Iupac Name
3-chloro-4-(piperidin-1-yl)phenol hydrobromide
Inchi Code
1S/C11H14ClNO.BrH/c12-10-8-9(14)4-5-11(10)13-6-2-1-3-7-13;/h4-5,8,14H,1-3,6-7H2;1H
InChI Key
HMTZBFOENUONKZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Br
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-256119
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-256119