Merck
ENA497376048
Enamine
3-bromofuro[3,2-c]pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
198.02
MDL番号:
mp
78-79
Iupac Name
3-bromofuro[3,2-c]pyridine
Inchi Code
1S/C7H4BrNO/c8-6-4-10-7-1-2-9-3-5(6)7/h1-4H
InChI Key
NGAUYIAIKJKRLN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-256079
Melting Point
78-79
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-256079
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)