Merck
ENA497375995
Enamine
5,5-dimethyl-4-phenylpyrrolidin-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
189.26
MDL番号:
mp
132-134
Iupac Name
5,5-dimethyl-4-phenyl-2-pyrrolidinone
Inchi Code
1S/C12H15NO/c1-12(2)10(8-11(14)13-12)9-6-4-3-5-7-9/h3-7,10H,8H2,1-2H3,(H,13,14)
InChI Key
QJIXVNXAUDWTOC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-255941
Melting Point
132-134
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-255941
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)