Merck
ENA497375934
Enamine
2-fluoro-2-phenylcyclopropan-1-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
187.64
MDL番号:
Iupac Name
2-fluoro-2-phenylcyclopropan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H10FN.ClH/c10-9(6-8(9)11)7-4-2-1-3-5-7;/h1-5,8H,6,11H2;1H
InChI Key
ILZULPIKBDNQEZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-257385
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-257385