Merck
ENA497375663
Enamine
rac-(1R,2S)-2-phenylcyclopropane-1-sulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
分子量:
216.69
MDL番号:
Iupac Name
(1R,2S)-2-phenylcyclopropane-1-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C9H9ClO2S/c10-13(11,12)9-6-8(9)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8-9H,6H2/t8-,9+/m0/s1
InChI Key
FEPOIQPPYDWSBG-DTWKUNHWSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-255321
ピクトグラム
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-255321
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)