Merck
ENA497375643
Enamine
8-aminooctan-2-one hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
179.69
MDL番号:
Iupac Name
8-aminooctan-2-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H17NO.ClH/c1-8(10)6-4-2-3-5-7-9;/h2-7,9H2,1H3;1H
InChI Key
ODTJRJOAFWAKDY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-255277
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-255277