Merck
ENA497375576
Enamine
4-methyl-1-(pyridin-4-yl)piperidine-4-carboxylic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
256.73
MDL番号:
Iupac Name
4-methyl-1-(pyridin-4-yl)piperidine-4-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H16N2O2.ClH/c1-12(11(15)16)4-8-14(9-5-12)10-2-6-13-7-3-10;/h2-3,6-7H,4-5,8-9H2,1H3,(H,15,16);1H
InChI Key
KCJMGPAKKATWHK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-255107
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-255107