Merck
ENA497375536
Enamine
3-nitro-6,7,8,9-tetrahydro-5H-benzo[7]annulen-5-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
205.21
MDL番号:
mp
90-93
Iupac Name
3-nitro-6,7,8,9-tetrahydro-5H-benzo[a]cyclohepten-5-one
Inchi Code
1S/C11H11NO3/c13-11-4-2-1-3-8-5-6-9(12(14)15)7-10(8)11/h5-7H,1-4H2
InChI Key
VDNGDQXLGGSHHT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-255008
Melting Point
90-93
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-255008
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)