Merck
ENA497375529
Enamine
tert-butyl 2-amino-4H,5H,7H-thieno[2,3-c]pyran-3-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
255.34
MDL番号:
mp
95-96
Iupac Name
tert-butyl 2-amino-4,7-dihydro-5H-thieno[2,3-c]pyran-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H17NO3S/c1-12(2,3)16-11(14)9-7-4-5-15-6-8(7)17-10(9)13/h4-6,13H2,1-3H3
InChI Key
KBYPTTZAZWQVQQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-254979
Melting Point
95-96
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-254979
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)