Merck
ENA497375526
Enamine
1-(2-methylcyclopropyl)ethan-1-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
99.18
MDL番号:
Iupac Name
1-(2-methylcyclopropyl)ethanamine
Inchi Code
1S/C6H13N/c1-4-3-6(4)5(2)7/h4-6H,3,7H2,1-2H3
InChI Key
PNORXWKSUWCACH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-254975
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)