Merck
ENA497375523
Enamine
1-(2,2-difluorocyclopropyl)ethan-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
120.1
MDL番号:
Iupac Name
1-(2,2-difluorocyclopropyl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C5H6F2O/c1-3(8)4-2-5(4,6)7/h4H,2H2,1H3
InChI Key
WMCSXWSBMCFRAG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-254968
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)