Merck
ENA497375433
Enamine
3-[2-(pyridin-2-yl)hydrazin-1-ylidene]azepan-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
218.26
mp
129-131
Iupac Name
(3E)-2,3-azepanedione 3-(2-pyridinylhydrazone)
Inchi Code
1S/C11H14N4O/c16-11-9(5-1-3-8-13-11)14-15-10-6-2-4-7-12-10/h2,4-7,14H,1,3,8H2,(H,12,15)(H,13,16)
InChI Key
JASMVZGYGKXXPP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-254733
Melting Point
129-131
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-254733
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)