Merck
ENA497375411
Enamine
5-cyclobutyl-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
216.67
MDL番号:
Iupac Name
5-cyclobutyl-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H12N2O2.ClH/c1-11-8(6-3-2-4-6)7(5-10-11)9(12)13;/h5-6H,2-4H2,1H3,(H,12,13);1H
InChI Key
MSMAADYARVOQEE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-254692
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-254692
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)