Merck
ENA497375190
Enamine
7-bromo-3-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
266.02
MDL番号:
Iupac Name
7-bromo-3-(trifluoromethyl)[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Inchi Code
1S/C7H3BrF3N3/c8-4-1-2-14-5(3-4)12-13-6(14)7(9,10)11/h1-3H
InChI Key
ITGHKULKAFKZIA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-254128
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-254128
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)