Merck
ENA497374916
Enamine
3-amino-N-(1H-imidazol-2-yl)propanamide dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
227.09
MDL番号:
Iupac Name
3-amino-N-(1H-imidazol-2-yl)propanamide dihydrochloride
Inchi Code
1S/C6H10N4O.2ClH/c7-2-1-5(11)10-6-8-3-4-9-6;;/h3-4H,1-2,7H2,(H2,8,9,10,11);2*1H
InChI Key
FCGGEBNISZFOIS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-253365
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-253365