Merck
ENA497374796
Enamine
methyl 2-chloro-6-sulfamoylbenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
249.67
MDL番号:
mp
144-149
Iupac Name
methyl 2-chloro-6-sulfamoylbenzoate
Inchi Code
1S/C8H8ClNO4S/c1-14-8(11)7-5(9)3-2-4-6(7)15(10,12)13/h2-4H,1H3,(H2,10,12,13)
InChI Key
ZRYDQFHTHDZUOI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-253640
Melting Point
144-149
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-253640
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)