Merck
ENA497374543
Enamine
2-{7-oxabicyclo[2.2.1]heptan-2-yl}ethan-1-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
141.21
MDL番号:
Iupac Name
2-(7-oxabicyclo[2.2.1]hept-2-yl)ethylamine
Inchi Code
1S/C8H15NO/c9-4-3-6-5-7-1-2-8(6)10-7/h6-8H,1-5,9H2
InChI Key
NBBCARZMEFEVIR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-252528
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-252528
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)