Merck
ENA497374496
Enamine
N-(4-phenylbutyl)aniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
225.33
MDL番号:
Iupac Name
N-(4-phenylbutyl)aniline
Inchi Code
1S/C16H19N/c1-3-9-15(10-4-1)11-7-8-14-17-16-12-5-2-6-13-16/h1-6,9-10,12-13,17H,7-8,11,14H2
InChI Key
YZJSWWSDXDAMKJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-252443
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-252443
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)