Merck
ENA497374381
Enamine
2-bromo-4-iodobenzene-1-sulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
361.99
MDL番号:
Iupac Name
2-bromo-4-iodobenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C6H5BrINO2S/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)12(9,10)11/h1-3H,(H2,9,10,11)
InChI Key
AUZURGTZZGNJFR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-252108
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-252108
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)