Merck
ENA497374293
Enamine
3-bromo-4-(piperidin-1-yl)benzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
268.15
MDL番号:
Iupac Name
3-bromo-4-(1-piperidinyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C12H14BrNO/c13-11-8-10(9-15)4-5-12(11)14-6-2-1-3-7-14/h4-5,8-9H,1-3,6-7H2
InChI Key
PYYGJBYCDYEZJS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-251805
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-251805