Merck
ENA497374212
Enamine
1-(pyridin-4-yl)propan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
137.18
MDL番号:
Iupac Name
1-(4-pyridinyl)-1-propanol
Inchi Code
1S/C8H11NO/c1-2-8(10)7-3-5-9-6-4-7/h3-6,8,10H,2H2,1H3
InChI Key
ZKMCKIAZUYILRN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-251572
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-251572
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)