Merck
ENA497374162
Enamine
(4-aminothian-4-yl)methanol hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
183.7
MDL番号:
Iupac Name
(4-aminotetrahydro-2H-thiopyran-4-yl)methanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H13NOS.ClH/c7-6(5-8)1-3-9-4-2-6;/h8H,1-5,7H2;1H
InChI Key
SZQQIJQPRQQUEV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-251394
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-251394