Merck
ENA497374084
Enamine
6-bromo-3,4-dihydro-1H-2-benzothiopyran-4-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
243.12
MDL番号:
Iupac Name
6-bromo-1H-2-benzothiopyran-4(3H)-one
Inchi Code
1S/C9H7BrOS/c10-7-2-1-6-4-12-5-9(11)8(6)3-7/h1-3H,4-5H2
InChI Key
HPIUPYXHSHXTAW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250916
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250916