Merck
ENA497373994
Enamine
tert-butyl 5-amino-octahydro-1H-isoindole-2-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
240.35
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 5-aminooctahydro-2H-isoindole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H24N2O2/c1-13(2,3)17-12(16)15-7-9-4-5-11(14)6-10(9)8-15/h9-11H,4-8,14H2,1-3H3
InChI Key
LLTJKZQPTQJCDC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250667
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250667