Merck
ENA497373956
Enamine
2-amino-2-(1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)ethan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
141.17
MDL番号:
Iupac Name
2-amino-2-(1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)ethan-1-ol
Inchi Code
1S/C6H11N3O/c1-9-6(2-3-8-9)5(7)4-10/h2-3,5,10H,4,7H2,1H3
InChI Key
CWYPOBWZHYYXOB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250458
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250458
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)