Merck
ENA497373880
Enamine
1-benzyl-3-bromobenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
247.13
MDL番号:
Iupac Name
1-benzyl-3-bromobenzene
Inchi Code
1S/C13H11Br/c14-13-8-4-7-12(10-13)9-11-5-2-1-3-6-11/h1-8,10H,9H2
InChI Key
KMBNQIVUWJLMIN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250045
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250045
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)