Merck
ENA497373875
Enamine
2-bromo-3-nitrobenzonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
227.02
MDL番号:
mp
136-137
Iupac Name
2-bromo-3-nitrobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H3BrN2O2/c8-7-5(4-9)2-1-3-6(7)10(11)12/h1-3H
InChI Key
NPKQCTPNOSIKCZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250018
Melting Point
136-137
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250018