Merck
ENA497373866
Enamine
3-(4-bromooxan-2-yl)pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
242.12
MDL番号:
Iupac Name
3-(4-bromotetrahydro-2H-pyran-2-yl)pyridine
Inchi Code
1S/C10H12BrNO/c11-9-3-5-13-10(6-9)8-2-1-4-12-7-8/h1-2,4,7,9-10H,3,5-6H2
InChI Key
YKRRLBRBTLEKED-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
90
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-249936
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-249936
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)