Merck
ENA497373692
Enamine
7-chloro-8-fluoroquinoline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
181.6
MDL番号:
Iupac Name
7-chloro-8-fluoroquinoline
Inchi Code
1S/C9H5ClFN/c10-7-4-3-6-2-1-5-12-9(6)8(7)11/h1-5H
InChI Key
LAJPQDMKHLGGQH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-248817
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-248817