Merck
ENA497373572
Enamine
tert-butyl N-({6-azaspiro[3.4]octan-8-yl}methyl)carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
240.35
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl ((6-azaspiro[3.4]octan-8-yl)methyl)carbamate
Inchi Code
1S/C13H24N2O2/c1-12(2,3)17-11(16)15-8-10-7-14-9-13(10)5-4-6-13/h10,14H,4-9H2,1-3H3,(H,15,16)
InChI Key
JSQIERZWKALRIT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-247408
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-247408
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)