Merck
ENA497373493
Enamine
3-methyl-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
188.15
MDL番号:
Iupac Name
3-methyl-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C9H7F3O/c1-6-4-7(5-13)2-3-8(6)9(10,11)12/h2-5H,1H3
InChI Key
QQRFRROHBKANIX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-246023
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-246023