Merck
ENA497373304
Enamine
[(3-aminophenyl)imino]dimethyl-lambda6-sulfanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
184.26
MDL番号:
Iupac Name
N-(3-aminophenyl)-S-methylmethanesulfinamide
Inchi Code
1S/C8H12N2OS/c1-12(2,11)10-8-5-3-4-7(9)6-8/h3-6H,1,9H2,2H3,(H,10,11)
InChI Key
TZIOVIIBDYQDLT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-222382
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-222382