Merck
ENA497373048
Enamine
3-methanesulfonylpyridine-2-carbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
182.2
MDL番号:
Iupac Name
3-(methylsulfonyl)picolinonitrile
Inchi Code
1S/C7H6N2O2S/c1-12(10,11)7-3-2-4-9-6(7)5-8/h2-4H,1H3
InChI Key
HXIWYCHEVLMLGZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-183111
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-183111
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)