Merck
ENA497372806
Enamine
1,1-diethyl cyclohex-3-ene-1,1-dicarboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
226.27
MDL番号:
Iupac Name
diethyl cyclohex-3-ene-1,1-dicarboxylate
Inchi Code
1S/C12H18O4/c1-3-15-10(13)12(11(14)16-4-2)8-6-5-7-9-12/h5-6H,3-4,7-9H2,1-2H3
InChI Key
JGDYSYLLIATOOX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-110438
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-110438
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)