Merck
ENA490048094
Enamine
(1s,4s)-4-hydroxy-1-methylcyclohexane-1-carbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
139.2
MDL番号:
Iupac Name
(1s,4s)-4-hydroxy-1-methylcyclohexane-1-carbonitrile
Inchi Code
1S/C8H13NO/c1-8(6-9)4-2-7(10)3-5-8/h7,10H,2-5H2,1H3/t7-,8+
InChI Key
FMNOPHVZUCKHFN-OCAPTIKFSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250403
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250403
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)