Merck
ENA490048079
Enamine
(1-cyclobutylcyclobutyl)methanamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
175.7
MDL番号:
Iupac Name
[1,1'-bi(cyclobutan)]-1-ylmethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17N.ClH/c10-7-9(5-2-6-9)8-3-1-4-8;/h8H,1-7,10H2;1H
InChI Key
QPPIOLAGESENKM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250309
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250309