Merck
ENA490048065
Enamine
rac-(3R,5S)-5-[(methylamino)methyl]pyrrolidin-3-ol dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
203.11
MDL番号:
Iupac Name
(3R,5S)-5-((methylamino)methyl)pyrrolidin-3-ol dihydrochloride
Inchi Code
1S/C6H14N2O.2ClH/c1-7-3-5-2-6(9)4-8-5;;/h5-9H,2-4H2,1H3;2*1H/t5-,6+;;/m0../s1
InChI Key
WEBVIQPIXQXDPX-KXSOTYCDSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250236
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250236