Merck
ENA490048031
Enamine
cyclopentyl(cyclopropyl)methanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
138.21
MDL番号:
Iupac Name
cyclopentyl(cyclopropyl)methanone
Inchi Code
1S/C9H14O/c10-9(8-5-6-8)7-3-1-2-4-7/h7-8H,1-6H2
InChI Key
YXFMOQKVIGBGML-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250105
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250105