Merck
ENA490047999
Enamine
1-methoxyisoquinolin-5-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
174.2
MDL番号:
mp
56-60
Iupac Name
1-methoxy-5-isoquinolinamine
Inchi Code
1S/C10H10N2O/c1-13-10-8-3-2-4-9(11)7(8)5-6-12-10/h2-6H,11H2,1H3
InChI Key
WMABIBWLZLPHKF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250024
Melting Point
56-60
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250024
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)