Merck
ENA490047856
Enamine
2-(1-methylazetidin-3-yl)acetic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
165.62
MDL番号:
Iupac Name
2-(1-methylazetidin-3-yl)acetic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11NO2.ClH/c1-7-3-5(4-7)2-6(8)9;/h5H,2-4H2,1H3,(H,8,9);1H
InChI Key
SULSAMHWNZHLND-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-249491
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-249491
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)