Merck
ENA490047852
Enamine
5-(methylsulfanyl)pyridin-3-amine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
213.13
MDL番号:
mp
156-157
Iupac Name
5-(methylthio)pyridin-3-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C6H8N2S.2ClH/c1-9-6-2-5(7)3-8-4-6;;/h2-4H,7H2,1H3;2*1H
InChI Key
PCEZYSZXAPHCJH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-249487
Melting Point
156-157
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-249487