Merck
ENA490047670
Enamine
tetramethyl-1,4-dioxane-2,6-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
172.18
MDL番号:
mp
71-72
Iupac Name
3,3,5,5-tetramethyl-1,4-dioxane-2,6-dione
Inchi Code
1S/C8H12O4/c1-7(2)5(9)11-6(10)8(3,4)12-7/h1-4H3
InChI Key
CGVYQNFYKAABLQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
80
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-249032
Melting Point
71-72
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-249032
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)