Merck
ENA490047623
Enamine
5,8-dichloro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
202.08
MDL番号:
Iupac Name
5,8-dichloro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Inchi Code
1S/C9H9Cl2N/c10-7-3-4-8(11)9-6(7)2-1-5-12-9/h3-4,12H,1-2,5H2
InChI Key
RPFUXGKYUJDRIK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-248872
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-248872
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)