Merck
ENA490047569
Enamine
5-fluoropyridine-2-sulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
176.17
MDL番号:
Iupac Name
5-fluoro-2-pyridinesulfonamide
Inchi Code
1S/C5H5FN2O2S/c6-4-1-2-5(8-3-4)11(7,9)10/h1-3H,(H2,7,9,10)
InChI Key
ZSIJDGICCRDFSY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-248727
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-248727
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)