Merck
ENA490047511
Enamine
3-(4-chlorophenyl)cyclohexan-1-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
246.18
MDL番号:
Iupac Name
3-(4-chlorophenyl)cyclohexan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H16ClN.ClH/c13-11-6-4-9(5-7-11)10-2-1-3-12(14)8-10;/h4-7,10,12H,1-3,8,14H2;1H
InChI Key
DJMXMCIRJLLMJO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-248534
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-248534